Masterflex® C/L® Microflex® Digitales Pumpensystem, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77123-00-EUEA 2740 EUR
MFLX77123-00-EU
Masterflex® C/L® Microflex® Digitales Pumpensystem, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Ein kleinformatiger digitaler Motor, der genauen Durchfluss über ein breites Leistungsspektrum liefert.
  • Die digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an – kontinuierlicher Betrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopienabgabe oder Volumenabgabe
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation verfügbar – Spannung, Strom und Schließkontakt
  • Das symbolgesteuerte Menü ermöglicht eine schnelle, benutzerfreundliche Programmierung und Bedienung
  • Abgabe nach Volumen in ml (0,00013 bis 43 ml), l oder gal; Kopieren – 1 bis 9.999 Abgabezyklen; oder Zeit – Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 Sek. bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek. pro Zyklus)
  • Der bürsten-, wartungsfreie Motor bietet eine Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0,1 % mit einem Turndown-Verhältnis von 3000 zu 1
  • Der Pumpenkopf nimmt durchgehende Microbore-Schläuche für saubere Strömungswege auf
Diese kompakte, Peristaltikpumpe verfügt über ein langlebiges, stapelbares ABS-Gehäuse, das sich leicht abwischen und sauber halten lässt. Der Microflex®-Pumpenkopf verfügt über drei Rollen und einen großen Verschlusswinkel, der einen Flüssigkeitsrückfluss bis zum Nenndruck des Schlauchs verhindert. Selbstschmierende Rollen aus thermoplastischem Polyester sind reibungsarm und langlebig für einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer.
Lieferumfang: Einschließlich c/L Microflex-Pumpenkopf und Zweispannungs-Tischnetzteil (115/230 VAC) mit IEC320/CEE22-Steckdose. Die Pumpe wird mit einer für das Bestimmungsland spezifischen Kabel-/Steckerbaugruppe geliefert.