Masterflex® L/S® Antrieb Netzteil mit dualer Spannung, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77200-07EA 219 EUR
MFLX77200-07
Masterflex® L/S® Antrieb Netzteil mit dualer Spannung, Avantor®
Netzgeräte
Holen Sie das Beste aus Ihren Masterflex-Antriebsersatzteilen und anderem Zubehör heraus.
  • Für die Verwendung mit L/S Antrieb 07571-00 geeignet
Dieses Netzteil ist für 3,0 Ampere bei 12 VDC ausgelegt. Die maximale Ausgabeleistung beträgt 36 Watt bei 12 VDC.