Masterflex® L/S® MiniFlex® OEM-Pumpenköpfe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77220-00EA 288 EUR
MFLX77220-00 MFLX77220-10
Masterflex® L/S® MiniFlex® OEM-Pumpenköpfe, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Der Pumpenkopf akzeptiert kontinuierliche Schlauchlängen für reine Fließwege.
  • Flussraten von 1,8 bis 220 ml/min—Flussrate hängt von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße ab
  • Der Pumpenkopf akzeptiert kontinuierliche Schlauchlängen für reine Fließwege
  • Das Zweikanalmodell bietet eine synchrone Strömung aus zwei separaten Kanälen; das Einkanalmodell hat die höchste Flussrate
  • Dank der automatischen Schlauchrückhaltung ist die Schlaucheinführung schnell und einfach
Der Masterflex® Miniflex®-Pumpenkopf verfügt über einen weiten Verschlusswinkel,More Product Information