Masterflex® L/S® Cytoflow™ Pumpenköpfe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77253-00EA 1480 EUR
MFLX77253-00 MFLX77253-02 MFLX77253-10 MFLX77253-12
Masterflex® L/S® Cytoflow™ Pumpenköpfe, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Die beste Option zum Pumpen lebender Zellen und scherempfindlicher Flüssigkeiten—validiert durch unabhängige Testdaten.
  • Das konvexe Rollendesign ist die beste Option zum Pumpen lebender Zellen und scherempfindlicher Flüssigkeiten—verifiziert durch unabhängige Testdaten
  • Ein Rotor mit großem Durchmesser liefert hohe Durchflussraten bei weniger U/min
  • Stellen Sie das Überleben und die Vitalität lebender Zellen sicher
  • Flussrate 0,03 bis 5700 ml/min mit L/S-Schlauch – Flussrate hängt von der Antriebsdrehzahl, dem Pumpenkopf und der Schlauchgröße ab
  • Kompatibel
More Product Information