Masterflex® I/P® Bürstenlose Präzisions-Prozessantriebe mit Eingang/Ausgang Fernsteuerung, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77411-00-EUEA 5190 EUR
MFLX77411-00-EU
Masterflex® I/P® Bürstenlose Präzisions-Prozessantriebe mit Eingang/Ausgang Fernsteuerung, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Leistungsstarke, wartungsarme Antriebe sind vielseitig und kostengünstig.
  • Fördermenge 0,2 bis 26 LPM mit I/P-Schlauch—Fördermenge abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße
  • Digitale Schnittstelle mit LED-Anzeige zeigt die prozentuale Geschwindigkeit mit einer Auflösung von 1 % an
  • Drehzahlregelung über Drei-Dreh-Potentiometer für schnelle, einfache Einstellungen
  • Einfache Steuerung von Start/Stopp und Umkehrfunktionen über versiegelte Tastatur
  • Gehäuse aus spanlos lackiertem Stahl und Aluminium mit Schutzart IP55
  • Bürstenloser, wartungsfreier Motor bietet eine Genauigkeit von ±0,25 % bei der Drehzahlregelung
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich - Spannung, Strom und Kontaktschluss
Die bürstenlosen I/P® Prozessantriebe bieten hohe Leistung für Ihre anspruchsvollen Prozessanwendungen. Dieses Modell verfügt über robuste bürstenlose 1⁄3-PS-Motoren, die bis zu zwei Pumpenköpfe mit den meisten Schlauchrezepturen antreiben und gleichzeitig die Kosten und Unannehmlichkeiten eines Bürstenwechsels eliminieren. Die Antriebsdrehzahl lässt sich mit dem Drehknopf schnell einstellen. Die Drehzahl wird auf einer leicht ablesbaren LED-Anzeige von 5 bis 100% der vollen Drehzahl mit einer Auflösung von 1 % angezeigt.
Die Fernbedienungseingänge umfassen 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Rückwärtslauf; die Fernbedienungsausgänge geben ein Signal "Pumpe bereit" und 4 bis 20 mA aus (erfordert den separat erhältlichen Fernbedienungskabelsatz 77300-32).
Das epoxidbeschichtete Stahlgehäuse der Schutzart IP55 bietet hervorragenden Schutz vor Chemikalien, Wasser und Staub. Mit ihrer kompakten Grundfläche und dem eingebauten Tragegriff sind diese leichten Antriebe platzsparend und leicht zu transportieren.