Masterflex® L/S®-Pumpenkopfadapter, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77495-00EA 1100 EUR
MFLX77495-00 MFLX77495-20
Masterflex® L/S®-Pumpenkopfadapter, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Passen Sie Ihre Pumpe an—Montieren Sie L/S®-Pumpenköpfe an einen 56C-Rahmenmotor.
  • Sie können bis zu 2 L/S® Pumpenköpfe verwenden—pumpen Sie zwei verschiedene Flüssigkeiten bei gleichen oder unterschiedlichen Flussraten
  • Die Adapter aus Aluminiumguss sind IP56-klassifiziert und haben ein eingebautes Getriebe
Der Masterflex® L/S®-Pumpenkopf lässt sich mit Adaptern am 56C-Rahmenmotor befestigen (Pumpenkopf und Motor separat erhältlich). Adapter erlauben sieben unterschiedliche Pumpenkopftypen: Standard, Easy-Load®, Easy-Load ® II, High-Performance,More Product Information