Masterflex® L/S® Easy-Load-3-Pumpenköpfe für Hochleistungs-Präzisionsschläuche, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77800-52EA 484 EUR
MFLX77800-52 MFLX77800-62
Masterflex® L/S® Easy-Load-3-Pumpenköpfe für Hochleistungs-Präzisionsschläuche, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Köpfe können ohne Werkzeuge oder Hardware montiert und gestapelt werden.
  • Flussrate 1.7 bis 2900 ml/min—Flussrate abhängig von Drehzahl des Antriebs und Schlauchgröße
  • Mit der Twist-Lock-Funktion können Sie Köpfe in wenigen Sekunden montieren und stapeln.
  • Die mitgelieferte Montageplatte passt Easy-Load® 3 an L/S-Antriebe an—eine Verriegelungslasche sichert den Pumpenkopf während des Betriebs in beide Richtungen
  • Dank des Schlauchein-/-ausgangs an der gleichen Seite gestaltet sich die Integration in Anwendungen auf engem Raum sehr einfach—der Pumpenkopf lässt
More Product Information