Masterflex® L/S® Standard Digitale-Pumpensysteme mit PTFE Schläuchen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77912-10-EUEA 3480 EUR
MFLX77912-10-EU
Masterflex® L/S® Standard Digitale-Pumpensysteme mit PTFE Schläuchen, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Für den Transfer von aggressiven organischen Lösungsmitteln und hochreinen Flüssigkeiten.
  • Flussrate 0.18 bis 65 ml/min—Flussrate hängt von der Drehzahl und 4- oder 6-mm-Schlauch-AD ab
  • Steife Pumpenschläuche ermöglichen das Pumpen von Flüssigkeiten unter einem Druck von bis zu 6,9 bar (100 psi).
  • Justierbarer Verschluss— Ziehen Sie den Verschluss an, um einen höheren Druck zu erzielen. Lockern Sie ihn für ein längeres Schlauchleben.
  • Begrenzte chemische Belastung mit PTFE-Schläuchen als einziges benetztes Teil
Dieses komplette Masterflex-System ist ideal für Filtration, chemische Injektion und andere Hochdruckanwendungen. Der PTFE-Pumpenkopf nimmt starre PTFE-Schlauchsätze mit 4 oder 6 mm AD auf. Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich Masterflex® PTFE-Schlauchsätze.
Lieferumfang: Enthält L/S® PTFE-Schlauchpumpenkopf 77390-00, PTFE-Schlauchsatz 77390-60 und L/S® Antrieb mit variabler Drehzahl 07528-20 (3 bis 300 U/min). Zum System gehören auch zwei 1⁄4" NPT(M) Rohradapter.