Masterflex® L/S® PTFE-Membranpumpen-System, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77915-10-EUEA 3640 EUR
MFLX77915-10-EU
Masterflex® L/S® PTFE-Membranpumpen-System, Avantor®
Pumpen Membranpumpen
Ideal für chemische Zufuhr-/Dosieranwendungen und Anwendungen, die hohe Reinheit, hohen Druck oder beides verlangen.
  • Flussrate 80 bis 800 ml/min pro Kanal—Flussrate hängt von der Drehzahl und Schlauchgröße ab
  • Medienberührende Teile aus PTFE bewahren die Flüssigkeitsreinheit.
  • Pumpen durch Filter oder in ein unter Druck stehendes System.
  • Das Rückschlagventil an der Eingangsseite bleibt bis zwei Stunden nach dem Abschalten der Pumpe betriebsbereit.
  • Einzigartige Geometrie minimiert Flüssigkeitsaufschäumung und Totvolumen für eine hohe Dosiergenauigkeit ohne Verunreinigung der Reagenzien.
  • Präzise und wiederholbare Einstellungen mit 3-stelliger LED-Anzeige der Drehzahl
  • Maximieren Sie Prozesse bei minimalem Platzbedarf, indem Sie spritzwassergeschützte, IP33-zertifizierte Laufwerke stapeln
  • Zwei Möglichkeiten zur Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp—entweder über die Folientastatur oder über die Fernbedienung
Diese L/S®-Präzisions-Konsolenantriebe mit variabler Geschwindigkeit bieten eine präzise Geschwindigkeitssteuerung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung. Das große LED-Display und die LED-Anzeigen bestätigen Motordrehzahl und Motorrichtung auf einen Blick. Im kompletten Pumpensystem ist alles enthalten, um mit dem Pumpen anfangen zu können.
Lieferumfang: PTFE-Membranpumpenkopf 07090-42, 12 ft (3.6-m) PTFE-Schlauch (1/4" ID x 3/8" AD), L/S®-Antrieb 07528-10 (6 bis 600 U/min), zwei PFA-Rohradapter (1/4" NPT(F) x 3/8" AD), Fußventil, Montagewerkzeuge und Kupplungsteile.