Masterflex® MasterSense™ Zahnradpumpensysteme
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77976-50-EUEA 8620 EUR
MFLX77976-50-EU MFLX77976-52-EU MFLX77976-51-EU
Masterflex® MasterSense™ Zahnradpumpensysteme
Pumpen Zahnradpumpen
Komplette Pumpensysteme für sehr genaue Flüssigkeitszufuhr - mit einer intuitiven Touchscreen-Schnittstelle.
  • Leistungsstarke, platzsparende Antriebe für alle Mikropumpen-Zahnradpumpenköpfe mit A- und B-Mount
  • Impulslose Zahnradflusstechnologie zur hohen Wiederholgenauigkeit über lange Zeiträume
  • Hohe Viskositätsfähigkeit (0,2 bis 1500 Centipoise)
  • 12,7 cm (5") kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung und einen großen Betrachtungswinkel
  • Die Einzelpunkt-Drucküberwachung bietet Druckanzeige und Alarme in Echtzeit für die Prozesssicherheit