Masterflex® Ismatec® Reglo Peristaltikpumpen mit unabhängiger Kanalsteuerung (ICC) für die Tafelmontage, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX78001-43EA 2900 EUR
MFLX78001-43 MFLX78001-45 MFLX78001-47 MFLX78001-49
Masterflex® Ismatec® Reglo Peristaltikpumpen mit unabhängiger Kanalsteuerung (ICC) für die Tafelmontage, Avantor®
Pumpen Kundenspezifische Pumpen
Steuern Sie Durchfluss und Richtung jedes Kanals über das Tastenfeld oder Ihren PC.
  • Flussrate 0.0002 bis 35 ml/min pro Kanal - Flussrate hängt von der Antriebsgeschwindigkeit, Rollen und Schlauchgröße ab
  • USB-Schnittstelle zur schnellen Verbindung an einen Computer
  • Zwei Flussrichtungen in jedem Kanal möglich
Mit diesen Mehrkanal-Peristaltikpumpen können Sie den Durchfluss und die Richtung jedes Kanals individuell über Ihren Computer steuern—Ihre Pumpenkapazitäten können durch ein einziges kompaktes Element erweitert werden! Die Pumpe sorgt für eineMore Product Information