Masterflex® Ismatec® Fußschalter für Peristaltikpumpen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07610-25EA 1290 EUR
MFLX07610-25 MFLX78003-07 MFLX78016-93 MFLX78016-91 MFLX78016-95
Masterflex® Ismatec® Fußschalter für Peristaltikpumpen, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Vereinfachen Sie Ihre Dispensieraufgaben.
  • Wählen Sie einen Fußschalter mit Verbindung passend zu ihrer Ismatec®-Pumpe
Fußschalter ermöglichen eine bequeme freihändige Bedienung ihrer Pumpen aus einer Entfernung von bis zu sechs Fuß. Drücken Sie einmal zum Starten und ein weiteres Mal zum Stoppen.