Masterflex® Ismatec® Reglo Zahnradpumpensysteme mit MasterflexLive®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX78018-82-EUEA 4920 EUR
MFLX78018-82-EU MFLX78018-83-EU MFLX78018-85-EU MFLX78018-86-EU MFLX78018-81-EU MFLX78018-84-EU
Masterflex® Ismatec® Reglo Zahnradpumpensysteme mit MasterflexLive®, Avantor®
Pumpen Zahnradpumpen
Erreichen Sie hohen Druck und präzisen, pulsationsfreien Durchfluss – mit einer sicheren, cloudfähigen Plattform zur Überwachung.
  • MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Überwachung von Masterflex-Pumpen
  • Die Systeme werden mit einem Micropump® A-Mount-Zahnradpumpenkopf für Durchflussbereiche von 1,7 bis 4680 ml/min geliefert
  • Handschuhfreundlicher 5“ (12,7 cm) kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen für klare Auflösung und weiten Sichtwinkel
  • Flexible Betriebssteuerung über Bildschirm oder analoge Fernsteuerung
  • Kompakte Tischpumpen optimieren
More Product Information