Masterflex® Dosierspitzen, Polypropylen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX78226-62EA 82.2 EUR
MFLX78226-62
Masterflex® Dosierspitzen, Polypropylen, Avantor®
Fittings und Verbinder
Mit nur einem Dreh befestigen!
  • Aus haltbarem Polypropylen hergestellt
  • Flexiblen Schlauch einfach an Schlauchnippel anschließen
Diese Luer-Fittings eignen sich ideal für eine Vielzahl an kritischen Anwendungen, einschließlich Spritzenanschlüssen oder flexiblen Schläuchen mit kleinem Durchmesser.