Masterflex® Transferschlauchrolle, Polytetrafluorethylen (PTFE), Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
95231-02 95231-06
MFLX95231-00EA 978 EUR
MFLX95231-00 MFLX95231-08 MFLX95231-10 MFLX95231-12 MFLX95231-14 MFLX95231-02 MFLX95231-06
Masterflex® Transferschlauchrolle, Polytetrafluorethylen (PTFE), Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Erhältlich als Rollenware für mehr Vielseitigkeit.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Dieser Schlauch ist ideal für allgemeine Laboranwendungen. Langlebig, altert und oxidiert nicht, passt sich eng an Glas und Metall an, lässt sich in kleinen RadienMore Product Information