Masterflex® Transferschlauch, Tygon® 2375, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX95630-10EA 136 EUR
MFLX95630-10 MFLX95630-11 MFLX95630-12 MFLX95630-14 MFLX95630-15 MFLX95630-16 MFLX95630-17 MFLX95630-20 MFLX95630-21 MFLX95630-22 MFLX95630-23 MFLX95630-18 MFLX95630-19
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® 2375, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Lässt keine Ansammlung von Partikeln zu.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Diese transparenten Schläuche sind ideal für den Einsatz mit hoch aggressiven Chemikalien – Säuren, Basen, Ketone, Salzen und Alkohole. Weichmacherfrei, glattere innere Oberfläche, Hydrophob, minimale Ausgasung, sichere Entsorgung durch Verbrennung und Ungiftigkeit sind seine Merkmale. FDA 51 Standard konform und nach GMP hergestellt. Der Temperaturbereich beträgt -78 bis 54 °C (-108 bis 130 °F). Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung sterilisierbar.