Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, Puri-Clear™ LL, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX95663-09EA 40 EUR
MFLX95663-09 MFLX95663-10 MFLX95663-12 MFLX95663-14 MFLX95663-18 MFLX95663-22 MFLX95663-24 MFLX95663-26 MFLX95663-28 MFLX95663-30 MFLX95663-32 MFLX95663-34 MFLX95663-36 MFLX95663-38 MFLX95663-40 MFLX95663-42 MFLX95663-44 MFLX95663-48 MFLX95663-49 MFLX95663-13 MFLX95663-46
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, Puri-Clear™ LL, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Geschmeidiger und stabiler Schlauch mit hoher Pump-Lebensdauer
  • Phthalatfrei, USP Klasse VI PVC
Zwei-Stopp PVC Farbcodierter Autoanalyseschlauch für Ismatec®-Pumpen entspricht Schläuchen der USP-Klasse VI und ist Phthalatfrei. Er verfügt über eine lange Pump-Lebensdauer und weist ein breites Spektrum an Säure- und Chemikalienbeständigkeit auf, was es zur idealen Wahl für die Pharmaindustrie macht. Der Weichmacher ist sehr fest in das Material eingebunden und verhindert so das Austreten von Chemikalienbestandteilen in das Transportmedium, wodurch dessen Sterilität erhalten bleibt. Der Schlauch ist transparent, wodurch die Beobachtung des Schlauchinhalts ermöglicht wird. Es bietet außerdem eine sehr geringe Gasdurchlässigkeit und hält Inhaltsstoffen mit hohen Drücken stand.
Der Schlauch wird auch als TAAT / Microbore und Autoanalyse bezeichnet.
Die Gesamtlänge der Lab PVC-Stoppschläuche der Serie 95663 beträgt 16“ (406 mm). Das Vorgängermodell des Stoppschlauchs von Ismatec® war 400 mm lang.
Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.