Masterflex® I/P® Präzisionspumpenschläuche in Großpackungen, PharMed® BPT, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX95691-82EA 3570 EUR
MFLX95691-82
Masterflex® I/P® Präzisionspumpenschläuche in Großpackungen, PharMed® BPT, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Die Masterflex® PharMed® BPT-Präzisionspumpenschläuche sind für eine Lebensdauer von über 10.000 Stunden ausgelegt und reduzieren so die Ausfallzeiten. Diese Schläuche sind ideal für den Schutz empfindlicher Flüssigkeiten in biopharmazeutischen Anwendungen und Zell- und Gewebekulturen und entsprechen den USP-Klasse-VI- und FDA-Normen. Die undurchsichtige hellbraune Farbe ist gut für lichtempfindliche Proben geeignet.
Die Schläuche können im Autoklaven, mit Gammastrahlen oder Ethylenoxid sterilisiert werden und eignen sich daher für Clean-in-Place- und Steam-in-Place-Reinigungs- und Sterilisationssysteme.
Unsere Bulk-Schläuche werden in praktischen Kisten mit 10 (25 Fuß) Spulen pro Kiste geliefert. Durch die Verwendung von Schläuchen in loser Schüttung werden einzelne Kartons überflüssig, wodurch sich die Auspackzeit verringert und Sie beim Versand Geld sparen können.
Für kundenspezifische Rohrlängen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern.