Masterflex® Transferschlauch, Tygon® SE-200, DEHP-frei, FEP-Auskleidung, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
95713-00 95713-01 95713-10 95713-30 95713-41 95713-50 95713-20 95713-60
MFLX95713-00EA 196 EUR
MFLX95713-00 MFLX95713-01 MFLX95713-10 MFLX95713-30 MFLX95713-41 MFLX95713-50 MFLX95713-20 MFLX95713-60
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® SE-200, DEHP-frei, FEP-Auskleidung, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Hält Proben geruchs- und geschmacksneutral.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Zusammensetzung: Tygon® SE-200Anwendungen: Chemische und pharmazeutische Verarbeitung, Getränkedosierung, Farb- und Lösungsmittelherstellung, HalbleiterverarbeitungMerkmale: Biobasiert, phthalatfrei. Flexibel, chemisch beständig, inert, kontaminiert nicht. Geruchlos, ungiftig und geschmacksneutral. KlarZertifizierungen: FDA konform für Kontakt mit NahrungsmittelnTemperaturbereich: -49 bis 165 °F (-45 bis 74 °C)Sterilisation: Ethylenoxid