Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, C-Flex®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX95718-10EA 168 EUR
MFLX95718-10 MFLX95718-12 MFLX95718-26 MFLX95718-34 MFLX95718-48 MFLX95718-18 MFLX95718-30 MFLX95718-42
Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, C-Flex®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entspricht den Anforderungen verschiedener Industrien.
  • Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Entspricht USP Klasse VI Anforderungen
Autoklavierbar
Temperaturbereich: -40 bis 135 °C (-40 bis 275 °F)
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.