Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, PharMed® BPT, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX95809-10EA 268 EUR
MFLX95809-10 MFLX95809-12 MFLX95809-14 MFLX95809-18 MFLX95809-22 MFLX95809-24 MFLX95809-26 MFLX95809-28 MFLX95809-30 MFLX95809-32 MFLX95809-34 MFLX95809-36 MFLX95809-38 MFLX95809-40 MFLX95809-42 MFLX95809-44 MFLX95809-46 MFLX95809-48
Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, PharMed® BPT, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
  • Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Die Gesamtlänge der PharMed® BPT 95809-Stoppschläuche beträgt 100 Fuß (30 m). Das Vorgängermodell des Ismatec®-Verlängerungsschlauchs war 3 m lang.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.