Masterflex® L/S® Pumpenschlauchbaugruppe mit Fittings für den Hygienebereich, PharMed® BPT, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96102-17EA 224 EUR
MFLX96102-17 MFLX96102-18 MFLX96102-24 MFLX96102-35 MFLX96102-36 MFLX96103-14 MFLX96103-15 MFLX96103-16 MFLX96103-17 MFLX96103-18 MFLX96103-24 MFLX96103-25 MFLX96103-36 MFLX96102-13 MFLX96102-14 MFLX96102-15 MFLX96102-16 MFLX96102-25 MFLX96103-13
Masterflex® L/S® Pumpenschlauchbaugruppe mit Fittings für den Hygienebereich, PharMed® BPT, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
An jedem Ende der Baugruppe sind Fittings für den Hygienebereich mit 1/2“-Mini-Klemmen angeformt, um eine einfache Integration in Ihr hochreines System zu ermöglichen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und
More Product Information