Masterflex® L/S® Pumpenschlauch mit 2 Stopps, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96117-13EA 190 EUR
MFLX96117-13 MFLX96117-14 MFLX96117-15 MFLX96117-16 MFLX96117-25 MFLX96117-35
Masterflex® L/S® Pumpenschlauch mit 2 Stopps, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Exzellente Chemikalienbeständigkeit und lange Pumpenlebensdauer.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche
More Product Information