Masterflex® Einweg I/P® Gammasterilisierte Präzisions-Pumpenschläuche, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96122-73EA 534 EUR
MFLX96122-73 MFLX96122-82 MFLX96123-82 MFLX96119-73 MFLX96119-82 MFLX96123-73
Masterflex® Einweg I/P® Gammasterilisierte Präzisions-Pumpenschläuche, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Reduzieren Sie das mikrobiologische Kontaminationsrisiko.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre
More Product Information