Masterflex® Einweg I/P® Gammasterilisierte Präzisions-Pumpenschläuche, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96122-73EA 534 EUR
MFLX96122-73 MFLX96122-82 MFLX96123-82 MFLX96119-73 MFLX96119-82 MFLX96123-73
Masterflex® Einweg I/P® Gammasterilisierte Präzisions-Pumpenschläuche, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Reduzieren Sie das mikrobiologische Kontaminationsrisiko.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Gamma-empfindliche Etikettierung bestätigt die Behandlung
Masterflex® gammabestrahlte Pumpenschläuche schützen Ihre sensiblen Prozesse und Produkte von unbeabsichtigter Kontamination und sie sparen dabei Zeit! Gamma-bestrahlte Schläuche helfen dabei, kostspielige Verzögerungen zu vermeiden, die externe Gammabestrahlungen verursachen können. Die Schläuche werden zweifach verpackt, bevor sie mit Gammabestrahlung sterilisiert werden. Alle versiegelten Schläuche werden mit 32,5 kGy Gammastrahlung bestrahlt, um optimale mikrobielle Kontrolle für einen kritischen Flüssigkeitstransport zu bieten. Die Schlauchkartons sind mit Strahlungsetiketten gekennzeichnet, um auf die Bestrahlung hinzuweisen. Ideal für pharmazeutische und biopharmazeutische Verfahren, sensible Forschung, Einwegsysteme und mehr.
Verfügbare Konfigurationen beinhalten:
Platingehärtetes Silikon
PharMed BPT
C-Flex (001)
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.