Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, GORE® STA-PURE® Serie PCS Doppel-Y-Elemente, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96251-92EA 777 EUR
MFLX96251-92 MFLX96251-94
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, GORE® STA-PURE® Serie PCS Doppel-Y-Elemente, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Hervorragende Wahl für Peristaltik-Schlauchanwendungen mit hohem Druck und geringer Spallation.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden