Masterflex® I/P®-Präzisionspumpenschläuche in Großpackungen, platingehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96404-26EA 2470 EUR
MFLX96404-26
Masterflex® I/P®-Präzisionspumpenschläuche in Großpackungen, platingehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Die glatte Innenfläche verringert das Risiko des Einschlusses von Partikeln.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für eine weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Keine auslaugbaren Zusatzstoffe schützen empfindliche und teure Flüssigkeiten
Anwendungen: Pharmazeutische, biotechnologische, peristaltische Pump- und Lebensmittelanwendungen
Eigenschaften: Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend
Für kundenspezifische Rohrlängen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern.