Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96410-15EA 149 EUR
MFLX96410-15 MFLX96410-24 MFLX96410-35 MFLX96410-36
Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Ausgezeichnete Biokompatibilität, die mehrere Klassifizierungen erfüllt.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Geringfügig klarer als peroxidgehärtete Schläuche
  • Glatte Oberflächen; geringere Proteinbindung
  • Weniger potenziell auslaugbare Stoffe
Anwendungen: Pharmazeutik, Biotechnologie, peristaltisches Pumpen und Lebensmittelanwendungen
Merkmale: Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchsneutral nicht-toxisch, durchscheinend
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.