Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Puri-Flex®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96418-10EA 86.7 EUR
MFLX96418-10 MFLX96418-12 MFLX96418-14 MFLX96418-16 MFLX96418-18 MFLX96418-22 MFLX96418-24 MFLX96418-26 MFLX96418-28 MFLX96418-30 MFLX96418-34 MFLX96418-36 MFLX96418-40 MFLX96418-42 MFLX96418-44 MFLX96418-46 MFLX96418-48 MFLX96418-32
Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Puri-Flex®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Lange Schlauchlebensdauer für Pharma- und Bioprozessanwendungen.
  • Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar