Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, Tygon® S3™ E-Food, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96457-12EA 107 EUR
MFLX96457-12 MFLX96457-18 MFLX96457-26 MFLX96457-30 MFLX96457-34 MFLX96457-42 MFLX96457-48
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, Tygon® S3™ E-Food, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Lange Haltbarkeit - Hervorragende Ermüdungsfestigkeit dank seiner Flexibilität!
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Ideal zur Verwendung mit Nahrungsmitteln
  • Äußerst glatte Bohrung
Erscheinungsbild: Opak
Temperatur: -70 bis 52 °C
Haltbarkeit bei 100 rpm: 1000 Stunden
Die erste einer Reihe von Optionen für Verlängerungen für Schläuche mit zwei Stopps finden Sie weiter unten unter Zubehör Für Informationen zur Zusammensetzung unserer Zwei-Stopp-Schlauchverlängerungen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten zur Ihrer persönlichen Unterstützung.