Masterflex® Transferschlauch, PharMed® BPT, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96880-00EA 124 EUR
MFLX96880-00 MFLX96880-02 MFLX96880-03 MFLX96880-04 MFLX96880-06 MFLX96880-08 MFLX96880-12 MFLX96880-15 MFLX96880-16 MFLX96880-18 MFLX96880-20 MFLX96880-22 MFLX96880-30 MFLX96880-05 MFLX96880-10 MFLX96880-14
Masterflex® Transferschlauch, PharMed® BPT, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
This tubing is ideal for general laboratory use. They offer long life, won't age or oxidize, fits tightly to glass and metal, bends to small radius curves, are nontoxic.More Product Information