Hämatoxylin-Lösung (Mayer), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: Hydroxybrasilin, Naturschwarz 1
MHS1-100ML
MHS1-100MLEA 46.7 EUR
MHS1-100ML
Hämatoxylin-Lösung (Mayer), Sigma-Aldrich®
Hämatoxylin-Färbelösung
General purpose nuclear stain, progressive type. Used with hematoxylin and eosin staining.
Formel: C₁₆H₁₄O₆
Molecular Weight: 302,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=577c852c1cc9e5db58ddeb207f71709947345357&vid=e8dacf6ca65863a2c7e2e6f1698778e7bded4caf&prid=web&clid=SAPDAM IVDLogo