Pint-Flaschenbürste
Lieferant: MICRONOVA
BRWH-66
MICRBRWH-66EA 66.8 EUR
MICRBRWH-66
Pint-Flaschenbürste
Bürsten
Diese drahtgewickelte Bürste hat einen Griff mit kleinerem Durchmesser und weichere Borsten für die schonende Reinigung von Gläsern und Flaschen mit kleineren Öffnungen.
  • BPA-frei
Die zur Herstellung von Blöcken und Borsten verwendeten Grundharze bestehen aus FDA-zugelassenen Materialien.