Flaschenbürste
Lieferant: MICRONOVA
BRWH-67
MICRBRWH-67EA 99.6 EUR
MICRBRWH-67
Flaschenbürste
Bürsten
Diese drahtgewickelte Bürste hat einen Griff mit kleinerem Durchmesser und weichere Borsten zur schonenden Reinigung von Gläsern und Flaschen mit kleineren Öffnungen.
  • BPA-frei
Die zur Herstellung von Blöcken und Borsten verwendeten Grundharze bestehen aus FDA-zugelassenen Materialien.