Isolatorreinigungswerkzeuge
Lieferant: MICRONOVA
QDAH-13 QDIT-09 ITC6-9IR QPIT-09 QDAH-19 ITC11-9NSIR STAH-12WH ITC620-911IR QDAH-08 ITCAW-9 ITCAA-9 ITC6-911NSIR ITC11-9NS ITC6-9 ITC6-9NSIR ITC11-9NSBB
129-0622EA 304 EUR
129-0622 129-0625 129-0611 216-1490 129-0623 MICRITC11-9NSIR 141-0897 MICRITC620-911IR MICRQDAH-08 MICRITCAW-9 MICRITCAA-9 MICRITC6-911NSIR MICRITC11-9NS MICRITC6-9 MICRITC6-9NSIR MICRITC11-9NSBB
Isolatorreinigungswerkzeuge
Mopps
Der Isolator Tool™-Adapter mit einem 360°-Drehgelenk funktioniert mit einer Reihe von Moppbezügen, um Isolatoren, Hauben, RABS und kleine Geräte in sauberen und aseptischen Bereichen effizient zu reinigen und zu desinfizieren.
  • Flaches Design und abgewinkelter Kopfadapter
  • Mit Edelstahl- oder Kunststoffplatten erhältlich
  • PolySorb™: 100% strukturiertes Polyester für zusätzliche Reinigung und Desinfektion
  • NovaPoly™: Glatt gestricktes Polyester bietet eine hervorragende Verteilung des Desinfektionsmittels
  • MegaTex®: Polyamid, leicht abrasiv aber saugfähig
  • Mikrofaser: 80% Polyester/20% Nylon für maximale Saugfähigkeit und Entfernung von Rückständen
  • Optionale Urethanschaumschicht, um Desinfektionsmittel zu halten und das Auswringen zu erleichtern
  • Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
  • Zur Wiederverwendung waschbar
  • Autoklavierbar
Konzipiert für die Verwendung mit den Universalgriffen der SSU-Serie oder den Gewindegriffen der STA-Serie. Verwenden Sie modulare und ausziehbare Griffe, um durch kleine Öffnungen zu passen und eine größere Reichweite zu erzielen.
Handles: Straight handles are available in electropolished stainless steel or plastic. Accordion handles are designed to deal with the unique space limitations in isolators and containment hoods. Available in 330 and 483 mm sizes, each section features a delrin hinge and quick disconnect to allow for attachment of additional sections or isolator tool itself.
Bestellinformation: Stoffbezüge, Adapter und Griffe müssen separat bestellt werden. Das komplett aus Kunststoff bestehende Isolator Tool™ und Überzüge sind auch gammabestrahlt erhältlich, für mehr Informationen hierzu kontaktieren Sie bitte Ihren Avantor Vertriebsmitarbeiter.