Gestreifte Reinraum-Sicherheitsklebebänder, SST™
Lieferant: MICRONOVA
SST18-2BLYE SST18-2BLWH SST18-3BLYE
819-0032EA 47.3 EUR
819-0032 MICRSST18-2BLWH MICRSST18-3BLYE
Gestreifte Reinraum-Sicherheitsklebebänder, SST™
Klebebänder
Dieses druckempfindliche, laminierte Klebebänder bestehen aus vinyl mit Gummikleber und eignen sich ideal zur Eingrenzung und farblichen Kennzeichnung von bestimmten Geräten und Bereichen.
  • Das Band ist abriebfest und beständig gegenüber Lösungsmitteln, Feuchtigkeit und Ölen
  • Auf einer Kunststoffrolle aufgerollt und im Reinraum verarbeitet
Länge: 16,4 m
Verschiedene Farben erhältlich.
Colour: Black and yellow striped
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable