T-Mop™-Überzüge für Reinraum-Mopps
Lieferant: MICRONOVA
QDT-10 QDT-18 T2-14 T2-18 T6-10 T6-14 T6-18 QDST-10 QDST-14 QDST-18 T6-14IR T6-18IR QDT-14 TAA-18 TAA-14 T612-18 T612-14 T1112-14 T612-18IR TAA12-14 TAA12-18 TAA-18IR T612-14IR T20-14 TMC6-14 QPT-18 QPT-14
129-0539EA 238 EUR
129-0539 129-0541 129-0556 129-0557 129-0558 129-0559 141-0877 MICRQDST-10 129-0627 129-0628 141-0876 141-0878 129-0281 141-0880 141-0879 129-0649 129-0647 MICRT1112-14 MICRT612-18IR MICRTAA12-14 MICRTAA12-18 MICRTAA-18IR MICRT612-14IR MICRT20-14 MICRTMC6-14 MICRQPT-18 MICRQPT-14
T-Mop™-Überzüge für Reinraum-Mopps
Mopps
Eine Auswahl runder T-Mopp-Bezüge mit Schnappverschlüssen, die sich leicht an Wändern herabrollen lassen und auch schlecht erreichbare Ecken, enge Zwischenräume und unter Ausrüstungsgegenständen reinigen. In verschiedenen Textilien für unterschiedliche Reinigungsanwendungen erhältlich.
  • Flache, runde Schwämme mit Überzug
  • Ideal für alle Raumoberflächen und Gehäuse
  • Sehr gut geeignet für schlecht erreichbare Ecken, enge Zwischenräume und unter Ausrüstungsgegenständen
  • Beständig gegen starke Desinfektionsmittel
  • Autoklavierbar
Auswahl an TextilienMore Product Information