Centriprep® Zentrifugenfilter
Lieferant: Merck
4310 4304 4302 4303 4305 4307 4311
516-6800EA 0 EUR
516-6800 MILF4304 MILF4302 MILF4303 MILF4305 MILF4307 MILF4311
Centriprep® Zentrifugenfilter
Filter Zentrifugaleinheiten
Diese Zentrifugalfilter sind nicht sterile Einweg-Ultrafiltrationsgeräte, die zum Reinigen, Konzentrieren und Entsalzen biologischer Proben im Volumenbereich von 2 bis 15 ml verwendet werden.
  • Zur Verwendung mit Proben, die einen hohen Anteil an gelösten Stoffen enthalten
  • Schnelle Probenverarbeitung
  • Passt in Standard-Ausschwingrotor für 50-ml-Röhrchen
Sie können auch für Filtrationsanwendungen verwendet werden. Diese kompletten, gebrauchsfertigen Ultrafiltrationsgeräte sind für den Betrieb in den meisten Zentrifugen konzipiert, die 50-ml-More Product Information