Milli-Q® SQ Switch 3,5-L-Tank
Lieferant: Merck
TANKSQ003
MILLTANKSQ003EA 207 EUR
MILLTANKSQ003
Milli-Q® SQ Switch 3,5-L-Tank
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Der Milli-Q® SQ Switch 3,5-L-Tank ist das Herzstück der Milli-Q® SQ 2Series-Familie. Er ermöglicht den einfachen Transport von reinem RO-Wasser von der Produktionsstation zum Abgabemodul.
  • Kompakte Größe mit Wasser- und Energieeinsparungen unterstützt die Nachhaltigkeitsbemühungen des Labors
  • Der individuelle Austausch der Twist-und-Lock-Kartusche , für jeden erschöpften Reinigungsschritt vereinfacht die Wartung und begrenzt die Betriebskosten
  • Bis zu 6 L/min reines RO-Wasser vom SQ-Schwerkraftventil
Einfacher, manueller Handspender ermöglicht jedem neuen oder ungeschulten Benutzer die Abgabe von Reinstwasser mit variabler Durchflussrate von bis zu 1,6 L/min bis tropfenweise.
Die zuverlässige Qualität von Reinstwasser mit 18,2 MΩ·cm-spezifischem Widerstand wird auf einen Blick durch eine farbige LED angezeigt und der TOC wird durch eine integrierte UV-Lampe mit Photooxidation reduziert.