Milli-Q® SQ XL Tank, 50 L
Lieferant: Merck
TANKSQ050
MILLTANKSQ050EA 2210 EUR
MILLTANKSQ050
Milli-Q® SQ XL Tank, 50 L
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Der Milli-Q® SQ 50 L Tank ist für die Lagerung von bis zu 50 L reinem RO-Wasser für den häufigen täglichen Gebrauch und die direkte Versorgung von Laborinstrumenten wie Autoklaven, Wasserbädern und Geschirrspülern vorgesehen.
  • Kompakte Größe mit Wasser- und Energieeinsparungen unterstützt die Nachhaltigkeitsbemühungen des Labors
  • Der individuelle Austausch der Twist-und-Lock-Kartusche für jeden erschöpften Reinigungsschritt vereinfacht die Wartung und begrenzt die Betriebskosten
  • Bis zu 6 L/min reines RO-Wasser vom SQ-Schwerkraftventil
  • Bis zu 12 L/min reines RO-Wasser vom Hochdurchflussventil des SQ-50-L-Tanks
Frisch gezapftes Reinstwasser ist dank des mobilen SQ-Umschalttanks überall, im Labor oder außerhalb, aus dem autonomen Milli-Q® SQ 200-Reinstwasser-Abgabemodul verfügbar.
Mit der kompakten Einrichtung und dem selbsterklärenden Installationshandbuch sowie den Videos können Sie das System dort anschließen, wo es für Ihre Labortätigkeit praktisch ist, und es später bei Bedarf selbst verschieben.
The tank is equipped with a gravity valve dispenser and high flow valve to directly feed lab instruments.