Milli-Q® SQ 200 Wasseraufbereitungssysteme
Lieferant: Merck
ZSQ200U0T0
MILLZSQ200U0T0EA 3380 EUR
MILLZSQ200U0T0
Milli-Q® SQ 200 Wasseraufbereitungssysteme
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Das Milli-Q® SQ 200-Wasseraufbereitungssystem liefert Reinstwasser (Typ 1) aus dem 3,5-L-Tank SQ Switch, der mit reinem Umkehrosmosewasser (RO) gefüllt ist. Es verfügt über einen flexiblen Handspender zur Abgabe von Reinstwasser. Dieses Abgabemodul muss mit einer Reinstwasser-Produktionsstation der Milli-Q® SQ 2Series-Familie verbunden werden, um seinen mobilen SQ Switch-Tank nachzufüllen.
  • Abgabemodul für Reinstwasser (Typ 1) aus einem 3,5-L-Switch-Tank
  • Flexible Ausgabe
  • Für den grundlegenden Laborgebrauch
  • Kompakt – mobil – skalierbar
  • Einfach anschließen, verwenden und warten
Einfacher, manueller Handspender ermöglicht jedem neuen oder ungeschulten Benutzer die Abgabe von Reinstwasser mit variabler Durchflussrate von bis zu 1,6 L/min bis tropfenweise. Die zuverlässige Qualität von Reinstwasser (Typ 1) mit einem Widerstand von 18,2 MΩ·cm wird auf einen Blick durch eine farbige LED angezeigt und der TOC wird durch eine integrierte UV-Lampe mit Photooxidation reduziert.
Dieses Milli-Q® SQ 200-Dosiermodul ermöglicht das Einstellen oder Erweitern von 5 von 6 voreingestellten Konfigurationen, die für die Milli-Q® SQ 2Series-Familie verfügbar sind: Milli-Q® SQ 240, Milli-Q® SQ 240L, Milli-Q® SQ 240XL, Milli-Q® SQ 240C und Milli-Q® SQ 240CV.
Schnelles (nur 6 Minuten) Nachfüllen des mobilen SQ Switch-Tanks mit frisch produziertem reinem RO-Wasser dank der RO-Kartusche mit hohem Durchfluss (bis zu 42 L/h) der Reinwasserproduktionsstation; RO-Wasserrückgewinnungsschleife spart 50 % des zurückgewiesenen Wassers; automatische RO-Membranspülung erhält die hohe Leistung aufrecht.
Mit der kompakten Einrichtung und dem selbsterklärenden Installationshandbuch sowie den Videos können Sie das System dort anschließen, wo es für Ihre Labortätigkeit praktisch ist, und es später bei Bedarf selbst verschieben.
Unbegrenzte Skalierbarkeit mit einer Produktionsstation für reines RO-Wasser, die mehrere autonome Milli-Q® SQ 200-Abgabemodule für Reinstwasser versorgen kann (einfach in eine Steckdose stecken); unterstützt die Erweiterung der Laboraktivitäten und begrenzt gleichzeitig die Budgetinvestitionen. Der individuelle Austausch der Twist-and-Lock-Kartusche für jeden erschöpften Reinigungsschritt vereinfacht die Wartung und begrenzt die Betriebskosten. Kompakte Größe sowie Wasser- und Energieeinsparungen unterstützen die Nachhaltigkeitsbemühungen des Labors.