Plug closure for culture tubes
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
540
MLBP540EA 67.2 EUR
MLBP540
Plug closure for culture tubes
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Plug closures for 5 ml 12×75 mm culture tubes
  • Made from autoclavable, low density polyethylene
  • Non sterile
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904