ImageXpress® HCS.ai High-Content Screening System
Lieferant: Molecular Devices
5314901 5314902 5301118 5301119 5301121 IXHCSAIADV IXHCSAICF IXHCSAIWF 5306813 5306814 5315485 5315493 5315533 5315481 5302575 5315510 5315511 5315512 5315513 5315514 5315515 5315561 5315562 5088731 5088733 5090016
MLDV5314901EA 1460 EUR
MLDV5314901 MLDV5314902 MLDV5301118 MLDV5301119 MLDV5301121 MLDVIXHCSAIADV MLDVIXHCSAICF MLDVIXHCSAIWF MLDV5306813 MLDV5306814 MLDV5315485 MLDV5315493 MLDV5315533 MLDV5315481 MLDV5302575 MLDV5315510 MLDV5315511 MLDV5315512 MLDV5315513 MLDV5315514 MLDV5315515 MLDV5315561 MLDV5315562 MLDV5088731 MLDV5088733 MLDV5090016
ImageXpress® HCS.ai High-Content Screening System
Mikroskope
Das ImageXpress® HCS.ai High-Content Screening System beflügelt Ihre Vorstellungskraft mit hochwertiger Bildgebung und Analyse und ermöglicht Ihnen die mühelose Erfassung der benötigten Daten.
  • Passen Sie sich mit einfachen, kostengünstigen Upgrades vor Ort an zukünftige Laboranforderungen an und schützen Sie so Ihre Anfangsinvestition.
  • Erfassen Sie außergewöhnliche Details in 2D- und 3D-Biomodellen mit austauschbaren rotierenden Scheiben, optimierten Pinhole-Tiefengewebescheiben und fortschrittlichen Wasserimmersionsobjektiven.
  • Erhalten Sie schneller klarere Bilder mit einer hochempfindlichen sCMOS-Kamera mit 95% Spitzenquanteneffizienz.
  • Optimieren Sie komplexe Arbeitsabläufe mit der aktualisierten MetaXpress® Acquire-Software und greifen Sie auf robuste und aufschlussreiche Daten zu, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.
  • Gewinnen Sie tiefere Einblicke mit der KI-gestützten IN Carta®-Bildanalysesoftware und der Möglichkeit, Ihre eigenen Deep-Learning-Modelle innerhalb von Minuten zu trainieren.
  • Gehen Sie von der Bilderfassung zur Datenanalyse über, alles auf einer einzigen Plattform.
Das System lässt sich leicht konfigurieren, um Ihre genauen Testanforderungen zu erfüllen, sodass Sie eine große Bandbreite an Tests in einer einzigen Lösung durchführen können. Profitieren Sie von bis zu 12 effektiven Vergrößerungen in einem einzigen System und der AgileOptix™-Technologie, die eine Kombination aus einem leistungsstarken Festkörper-Lichtgenerator, benutzerdefinierter Optik, einem wissenschaftlichen CMOS-Sensor und der Möglichkeit bietet, zwischen verschiedenen Scheibengeometrien zu wechseln.
Ermöglichen Sie Ihrem Team, hochauflösende Bilder und robuste Daten aus einer Vielzahl von 2D- und 3D-Zellassays zu erhalten, und nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der KI für tiefere Einblicke.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten