Mikroplatten-Reader, Single-Mode, SpectraMax® ABS
Lieferant: Molecular Devices
ABS ABS-ACAD3
736-0916EA 0 EUR
736-0916 MLDVABS-ACAD3
Mikroplatten-Reader, Single-Mode, SpectraMax® ABS
Mikrotiterplatten-Photometer
Der SpectraMax® ABS Mikroplatten-Reader schließt die Lücke zwischen den preisgünstigen filterbasierten Readern und den flexiblen, auf Monochromatoren basierenden Systemen. Das Gerät ist mit einer fortschrittlichen Technik ausgestattet, die bei einem breiten Spektrum an Assays wie ELISA, Wachstum von Mikroorganismen und Proteinquantifizierung für Flexibilität, Empfindlichkeit und Bedienfreundlichkeit sorgt – und das auf einer überraschend kleinen Stellfläche.
  • Kompaktes Design
  • Geringe Volumina, maximaler Durchsatz bei 96-Well-Mikroplatten-Kompabilität
More Product Information