Mikroplatten-Reader, multimodal, SpectraMax® iD5
Lieferant: Molecular Devices
ID5-STD ID5-BL-INJ ID5BLINJSCACA3 ID5-BL ID5-INJ ID5BLSCACAD3 ID5INJSCACAD3 ID5BLINJSCACAD ID5-BL-SC-ACAD ID5INJSCACAD
735-0358EA 0 EUR
735-0358 735-0378 MLDVID5BLINJSCACA3 735-0377 735-0379 MLDVID5BLSCACAD3 MLDVID5INJSCACAD3 MLDVID5BLINJSCACAD MLDVID5-BL-SC-ACAD MLDVID5INJSCACAD
Mikroplatten-Reader, multimodal, SpectraMax® iD5
Mikrotiterplatten-Photometer
Der SpectraMax® iD5 Multi-Mode-Microplate Reader ist eine vollständige Lösung zur Erweiterung Ihrer Forschungskapazitäten und verfügt über integrierte Lesemodi für Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz, zeitaufgelöste Fluoreszenz (TRF) und Fluoreszenzpolarisation (FP). Darüber hinaus kann das SpectraMax® iD5 erweitert werden, um Lumineszenzmessungen durch den Boden der Platte, TR-FRET-, HTRF®-, BRET-, duale Luciferase-Reporter-Assays mit Injektoren und Western Blot-Erkennung zu ermöglichen.
  • Mit dem großen Touchscreen lassen sich Protokolle einfach