Mikrotiterplatten-Reader, multimodal, SpectraMax® M Serie

Lieferant: Molecular Devices
M2 M2E M3 M4 M5 M5E
MLDVM2EA 0 EUR
MLDVM2 MLDVM2E 736-0910 MLDVM4 MLDVM5 MLDVM5E
Mikrotiterplatten-Reader, multimodal, SpectraMax® M Serie
Mikrotiterplatten-Photometer
Alle multimodalen Mikrotiterplatten-Reader der SpectraMax® M Serie messen standardgemäß UV- und sichtbare Absorption und Fluoreszenzintensität auf Mikrotiterplatten und Küvetten. Die SpectraMax® M2 und M2e Reader bieten zwei Detektormodi auf einer Plattform und bieten die zusätzliche Funktionalität der unten gemessenen Fluoreszenz für zellbasierte Assays (M2e). Die SpectraMax® M3, M4, M5 und M5e Reader bieten eine modulare, aufrüstbare Mikrotiterplatten-Reader-Plattform mit dualem Monochromator mit einer großen Bandbreite an leistungsstarken multimodalen Funktionen, die ideal für LifeMore Product Information
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell SpectraMax® M2 SpectraMax® M2E SpectraMax® M3 SpectraMax® M4 SpectraMax® M5 SpectraMax® M5E
Environmentally Preferable
Lichtquelle Xenon-Blitzlampe (1 Joule/Blitz) Xenon-Blitzlampe (1 Joule/Blitz) Xenon-Blitzlampe (1 Joule/Blitz) Xenon-Blitzlampe (1 Joule/Blitz) Xenon-Blitzlampe (1 Joule/Blitz) Xenon-Blitzlampe (1 Joule/Blitz)
Detektor Photomultiplier Photomultiplier 2 Photomultiplier-Röhren 2 Photomultiplier-Röhren 2 Photomultiplier-Röhren 2 Photomultiplier-Röhren
Wellenlängenbereich 200 - 1000 nm 200 - 1000 nm 200 - 1000 nm 200 - 1000 nm 200 - 1000 nm 200 - 1000 nm
Wellenlängenauswahl Abstufungen von 1,0 nm Abstufungen von 1,0 nm Abstufungen von 1,0 nm Abstufungen von 1,0 nm Abstufungen von 1,0 nm Abstufungen von 1,0 nm
Wellenlängengenauigkeit ±0,2 nm ±0,2 nm ±0,2 nm ±0,2 nm ±0,2 nm ±0,2 nm
Wavelength bandwidth ≤4,0 nm ≤4,0 nm ≤4,0 nm ≤4,0 nm ≤4,0 nm ≤4,0 nm
Wellenlängen-Wiederholbarkeit ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2
Inkubationsbereich 4 °C über Umgebungstemperatur bis 45 °C 4 °C über Umgebungstemperatur bis 45 °C 2 °C über Umgebungstemperatur bis 60 °C 2 °C über Umgebungstemperatur bis 60 °C 2 - 4 °C über Umgebungstemperatur bis 45 - 60 °C 2 - 4 °C über Umgebungstemperatur bis 45 - 60 °C
Photometrische Genauigkeit <±0,006 OD ±1% (microplate), <±0,005 OD ±1% (cuvette) <±0,006 OD ±1% (microplate), <±0,005 OD ±1% (cuvette) <±0,006 OD ±1% (microplate), <±0,005 OD ±1% (cuvette) <±0,006 OD ±1% (microplate), <±0,005 OD ±1% (cuvette) <±0,006 OD ±1% (microplate), <±0,005 OD ±1% (cuvette) <±0,006 OD ±1% (microplate), <±0,005 OD ±1% (cuvette)
Photometric linearity 0,0 - 2,0 OD 0,0 - 2,0 OD 0,0 - 2,0 OD 0,0 - 2,0 OD 0,0 - 2,0 OD 0,0 - 2,0 OD
Photometrischer Bereich 0,000 - 4,000 AD 0,000 - 4,000 AD 0,000 - 4,000 AD 0,000 - 4,000 AD 0,000 - 4,000 AD 0,000 - 4,000 AD
Plattentypen 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384-Well-Platten 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384-Well-Platten 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384-Well-Platten 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384-Well-Platten 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384-Well-Platten 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384-Well-Platten
Software SoftMax® Pro SoftMax® Pro SoftMax® Pro SoftMax® Pro SoftMax® Pro SoftMax® Pro
Streulicht < 0,05% bei 230 nm < 0,05% bei 230 nm < 0,05% bei 230 nm < 0,05% bei 230 nm < 0,05% bei 230 nm < 0,05% bei 230 nm
Temperaturgenauigkeit ±1 °C @ 37 °C ±1 °C @ 37 °C ±1 °C @ 37 °C ±1 °C @ 37 °C ±1 °C @ 37 °C ±1 °C @ 37 °C
Temperature uniformity <1 °C at 37 °C set point <1 °C at 37 °C set point <1 °C at 37 °C set point <1 °C at 37 °C set point <1 °C at 37 °C set point <1 °C at 37 °C set point
B×T×H 580×380×220 mm 580×380×220 mm 580×390×220 mm 580×390×220 mm 580×390×220 mm 580×390×220 mm
Gewicht 15,9 kg 15,9 kg 16,4 kg 16,4 kg 15,9 - 16,4 kg 15,9 - 16,4 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR