High-Content-Zell-Imaging-System, ImageXpress Micro 4
Lieferant: Molecular Devices
ImageXpress
MLDV5039856EA 2290 EUR
MLDV5039856 MLDV5037556 MLDVMICRO4 MLDV5039859 MLDV5039857 MLDV5039858
High-Content-Zell-Imaging-System, ImageXpress Micro 4
Mikroskope
Das ImageXpress Micro 4-High-Content-Zell-Imaging-System ist das Highlight von vier Generationen Imaging-Expertise. Sein flexibles Design ermöglicht es, Ihre Forschungsarbeiten mit einem System voranzutreiben das schneller ist als jemals zuvor. Darüber hinaus kann es zu einem konfokalen System aufgerüstet werden, wenn dies in Zukunft für Ihren Forschungsbedarf erforderlich ist.
  • Bewältigen Sie eine Vielzahl an Assays mit Öl- und Luftimmersionsobjektiven von 1x bis 100x
  • Der automatisierte 5-Positionen-Filterwürfelwechsler vereinfacht Multiplex-Assays mit bis zu fünf Filtersets und vier Objektiven für ein einzelnes Experiment
  • Optisch kodierte, lineare, schwingspulengesteuerte Stufen mit Encodern, die die Positionierung mit einer besseren Auflösung als 25 nm messen, für hohe Genauigkeit in den Achsen X, Y und Z
  • Erweitern Sie Ihre Forschungskapazitäten mit Umgebungskontrolle: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2- Steuerung für mehrtägige Experimente mit Lebendzellen, Durchlichtoption mit Phasenkontrast, konfokales Imaging (vor Ort aufrüstbar) sowie Fluidics (integrierte Pipettieroption mit Einwegspitzen).
Erfassen Sie Bilder von Gesamtorganismen und zellulären oder intrazellulären Ereignissen mit dem ImageXpress Micro 4-System, das für Ihre spezifischen biologischen Anforderungen entsprechend konfiguriert ist. Wir bieten Konfigurierbarkeit ohne Limitierung mit vom Anwender austauschbaren Filterwürfeln, einer großen Auswahl an Objektivlinsen und Umgebungskontrolle, Durchlicht, Konfokalität und Pipettieroptionen. Beschleunigen Sie Ihre Forschungsarbeiten durch die Erfassung von > 245.000 Wells pro Tag bei 4-facher Vergrößerung mit der systemeigenen Multiwell-Funktion und arbeiten Sie bei den für die Analyse benötigten feinen Details mit zunehmender Vergrößerung.
Zusammen mit der MetaXpress High-Content-Imaging- und Analysesoftware ist das ImageXpress Micro 4-System eine Komplettlösung, mit der Sie Ihre Bilder interpretieren, Ihre Daten verstehen und neuen Ideen nachgehen können.