SPECTRAMAX MINI AFL-SYSTEM MIT SOFTMAX PRO, das die Modi Absorption, Fluoreszenz und Lumineszenz umfasst. Xenon-Blitzlampe Lichtquel le. Fluoreszenzwellenlängenbereich 250-850 nm. Ein Standard-Filterwürfel im Lieferumfang enthalten (FL-465, FL535 ode 1 * 1 ST
Lieferant: Molecular Devices
SPECTRAMAX MINI AFL-SYSTEM MIT SOFTMAX PRO, das die Modi Absorption, Fluoreszenz und Lumineszenz umfasst. Xenon-Blitzlampe Lichtquel le. Fluoreszenzwellenlängenbereich 250-850 nm. Ein Standard-Filterwürfel im Lieferumfang enthalten (FL-465, FL535 ode 1 * 1 ST