Allzweck-Klebeband 201E
Lieferant: 3M
201E-18MM 201E-24MM 201E-30MM 201E-36MM 201E-48MM
MMMA201E-18MMEA 3 EUR
MMMA201E-18MM MMMA201E-24MM MMMA201E-30MM MMMA201E-36MM MMMA201E-48MM
Allzweck-Klebeband 201E
Klebebänder
Dies ist ein hochwertiges Abdeckband zum kurzzeitigen Abkleben, Fixieren, Bündeln, Halten, Abdichten und anderen Anwendungen bis zu einer Temperatur von 80 °C für eine Stunde.
  • Gute Soforthaftung und Haltekraft, die dem Anheben oder Kräuseln widersteht
  • Betriebstemperaturbereich bis 80 °C für eine Stunde
  • Reduziert die Ansammlung von Farbe und sorgt für gute Farblinien, hilft, das Durchbluten der Farbe zu verhindern
  • Entwickelt für den Innenbereich
Dieses Klebeband ist für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen mit geringem Bedarf an Temperatur- und Wasserbeständigkeit konzipiert, wie z. B. kurzfristige Farbmaskierungs- und Versiegelungsanwendungen. Es bietet eine gute Soforthaftung und Haltekraft, die einem Anheben oder Kräuseln widersteht. Die Rückseite aus Krepppapier bietet eine Anpassungsfähigkeit, die die Integrität beibehält, wenn sie um Ecken geformt wird. Eine gute Lösungsmittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit hilft, das Durchbluten der Farbe zu verhindern, und sorgt für gute Farblinien. Es bietet eine saubere Entfernbarkeit in einem Stück ohne Rückstände von den meisten Oberflächen.