Sicherheits-Überbrille, Serie 2800
Lieferant: 3M
2801
MMMA2801EA 14.9 EUR
MMMA2801
Sicherheits-Überbrille, Serie 2800
Schutzbrillen
Die 3M™ Sicherheits-Überbrillen der Serie 2800 sind Überbrillen-Schutzbrillen mit neigbaren Gläsern und vier flachen Bügellängen. Die starke Polycarbonatscheibe ist mit einer kratzfesten Beschichtung versehen.
  • Over The Glass (OTG)-Reihe, die so konzipiert ist, dass sie über die meisten Korrektionsbrillen passt
  • Ausgezeichnete Abdeckung und Sichtfeld, kombiniert mit einem hohen Maß an Schutz vor Stößen
  • Verstellbare Ratschenbügel zum Anpassen der Linse an Gesichtszüge und Brillenposition
  • Vier verstellbare Bügellängen mit niedrigem Profil, um eine optimale Passform zu gewährleisten
Verwenden Sie für einen Augenschutz, der mit minimaler Interferenz über eine Korrektionsbrille passt, die 3M™ Sicherheits-Überbrille der Serie 2800. Diese Sicherheits-Überbrille verfügt über vier einstellbare Bügellängen für eine optimale Passform. Die weichen Bügel mit niedrigem Profil sorgen für minimale Interaktion mit Korrektionsbrillen, und ein neigbares Glas bietet einfache Anpassung und Komfort. Die starke Polycarbonatscheibe bietet eine hervorragende Abdeckung und ein hervorragendes Sichtfeld und gewährleistet gleichzeitig einen hohen Schutz vor Stößen. Für eine erhöhte Haltbarkeit profitiert die Linse von einer kratzfesten Beschichtung.